Print…
6-Hidroxi-indol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Hidroxi-1H-indol
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 68.1 EUR
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hidroxi-indol ≥98%
6-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152101
Número CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III