Print…
1-Hexanossulfanato de sódio, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
396670250 396671000
ACRO396670250EA 403 EUR
ACRO396670250 ACRO396671000
1-Hexanossulfanato de sódio, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
1-Hexanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₃O₃SNa
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007542
Número CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test