Print…
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
C2195-25G C2195-5G
TCIAC2195-25GEA 143 EUR
TCIAC2195-25G TCIAC2195-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 116°C
Número MDL : MFCD00215833
Número CAS: 350-31-2
EINECS: 206-500-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C