4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,4-Difluoro-6-nitroaniline
H55830.03
H55830.06
H55830.03EA
61.5
EUR
H55830.03
H55830.06
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 78056-39-0
Molecular Formula: C6H4F2N2O2
Formula Weight: 174.11
Melting Point: 107-108°
Beilstein Reference: 2723242
Fórmula:
C₆H₄F₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 107…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010876 Número CAS: 78056-39-0 |