Print…
Ácido tereftálico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0166-25G T0166-500G
TCIAT0166-25GEA 16 EUR
TCIAT0166-25G TCIAT0166-500G
Ácido tereftálico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido tereftálico
Fórmula: C₈H₆O₄
Ponto de ebulição: 392 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002558
Número CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,09162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&vid=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency