Print…
(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
B0925-1ML B0925-5ML
TCIAB0925-1MLEA 33 EUR
TCIAB0925-1ML TCIAB0925-5ML
(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Fusão: -114
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064281
Número CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&vid=de5a55d613305eb6b10dc2f84ad71cb456b1a4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (neat)