Print…
Trimethoxysilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
392170050 392170250 392171000
ACRO392170050EA 52.4 EUR
ACRO392170050 ACRO392170250 ACRO392171000
Trimethoxysilane 95%
Trimethoxysilane
Fórmula: C₃H₁₀O₃Si
Peso Molecular: 122.2 g/mol
Ponto de ebulição: 81…83 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008340
Número CAS: 2487-90-3
EINECS: 219-637-2
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %