Print…
3-Aminobenzamide
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: m-Aminobenzamide, INO-1001
10397-1 10397-5
CAYM10397-1EA 64 EUR
CAYM10397-1 CAYM10397-5
3-Aminobenzamide
3-Aminobenzamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 341
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Número MDL : MFCD00007989
Número CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9