Adenine hydrochloride, (máx. 5% H₂O) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
7H-Purin-6-amine hydrochloride, Purin-6-amine hydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride
A17622.22
A17622.14
A17622.06
A17622.22EA
287
EUR
A17622.22
A17622.14
A17622.06
Adenine hydrochloride, (máx. 5% H₂O) ≥98%
Adenine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 2922-28-3
Molecular Formula: C5H5N5.HCl
Formula Weight: 171.59
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 4009585
Fórmula:
C₅H₆ClN₅ Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150864 Número CAS: 2922-28-3 EINECS: 220-867-0 |