Print…
Isocianato de 1-Naftil ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Naphthylisocyanate
I0125-25ML I0125-5ML
TCIAI0125-25MLEA 155 EUR
TCIAI0125-25ML TCIAI0125-5ML
Isocianato de 1-Naftil ≥99.0% (por GC)
Isocianato de 1-Naftil
Fórmula: C₁₁H₇NO
Peso Molecular: 169.18 g/mol
Ponto de ebulição: 269°C
Ponto de Fusão: 36
Densidade: 1.18
Ponto de Inflamação: 135°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003881
Número CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&vid=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %