Print…
Benzil 4-hydroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
H0209-25G H0209-100G
TCIAH0209-25GEA 18 EUR
TCIAH0209-25G TCIAH0209-100G
Benzil 4-hydroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzil 4-hydroxibenzoato
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Número MDL : MFCD00016471
Número CAS: 94-18-8
EINECS: 202-311-9
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ddc15eeec8594e204550053e8f75a3e40bf149&vid=83ddc15eeec8594e204550053e8f75a3e40bf149&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 114.0 deg-C