Print…
Benzilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
B0050-25G B0050-500G
TCIAB0050-25GEA 16 EUR
TCIAB0050-25G TCIAB0050-500G
Benzilo ≥99.0% (por GC)
Benzilo
Fórmula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 348°C
Ponto de Fusão: 95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003080
Número CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 14,01078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&vid=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency