Tetrabutylammonium tribromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T1284-25G
T1284-500G
T1284-100G
TCIAT1284-25GEA
39
EUR
TCIAT1284-25G
TCIAT1284-500G
TCIAT1284-100G
Tetrabutylammonium tribromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrabutylammonium tribromide
Fórmula:
C₁₆H₃₆Br₃N Ponto de Fusão: 76 °C |
Número MDL :
MFCD00012110 Número CAS: 38932-80-8 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |