4-Bromoanthranilic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55829.03
H55829.06
H55829.03EA
89.9
EUR
H55829.03
H55829.06
4-Bromoanthranilic acid 97%
4-Bromoanthranilic acid
Purity: 97%
CAS No.: 20776-50-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 230-234°
MDL No.: MFCD03618454
Fórmula:
C₇H₆BrNO₂ Ponto de Fusão: 230…234 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03618454 Número CAS: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |