Print…
Carrinhos de transporte para laboratório
Fornecedor: Metro International
CHEMX3 LABX3 MDSX3
139-0059EA 1557 EUR
139-0059 139-0075 139-0076
Carrinhos de transporte para laboratório
Carrinhos
A linha de carrinhos Metro's Lab inclui carrinhos de laboratório para fins gerais, carrinhos para produtos químicos e uma secretária móvel. Todos os carros foram concebidos para oferecer maior resistência à corrosão. Com rolamentos suaves, cada carrinho vem com rodas de 127 mm de poliuterano. Todas as prateleiras podem ser ajustadas em 12,7 mm, oferecendo uma utilização máxima da capacidade de armazenamento. Com proteção microbiana Microban®, o fundo das prateleiras está protegido de bactérias, mofo, bolor e fungos que causam odores, manchas e degradação do produto.
Secretária móvel:
A secretária móvel pode ser usada para o armazenamento de instrumentos ou pode ser combinada com outros acessórios para proporcionar uma superfície de trabalho funcional.
Carrinho para produtos químicos:
O carrinho para produtos químicos foi concebido para oferecer maior resistência à corrosão num ambiente de laboratório. Prateleiras adequadas para reter produtos químicos, ácidos e outros recipientes para transporte seguro. Prateleiras de fácil limpeza.
Carrinho de laboratório para fins gerais:
O carrinho de laboratório para fins gerais foi concebido para oferecer maior resistência à corrosão num ambiente de laboratório. Ideal para o transporte de equipamentos e instrumentos.