Print…
VWR®, Ampolas de decantação cónicas
Fornecedor: VWR Collection
532-0007EA 48.9 EUR
532-0007 532-0008 532-0009 532-0010 532-0011 532-0012 532-0013 532-0014 532-0015 532-0006 532-0017 532-0016
VWR®, Ampolas de decantação cónicas
Funis Ampolas de decantação
Vidro borossilicato 3.3, com rolha de NS-PE.
  • With or without graduations
  • Stopcock with PTFE key
  • Very good chemical and temperature resistance