Print…
Frascos pulverizadores, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Fornecedor: BURKLE
0309-0010 0309-0002 0309-0005
215-2963EA 12 EUR
215-2963 215-2961 215-2962
Frascos pulverizadores, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Frascos Frascos pulverizadores
LDPE, translúcido, acessório de pulverização em PP, tubo em PE, peso em aço inoxidável.
  • Pulverização ininterrupta, mesmo sobre a cabeça
  • Diâmetro do bico de 0,6 mm, o bico é continuamente ajustável
  • Quantidade pulverizada por pulverização: 1,2 ml ±0,1
Spraying upside down is not possible with standard spray bottles. As soon as the suction tube is no longer immersed in liquid, it cannot spray. Not so with the overhead spray bottle Turn 'n' Spray. It features a special technology that allows you to spray from any position. That means it can sprayMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable