Print…
Água, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 154 EUR
1.00577.2500 1.00577.1000
Água, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Encomendar
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral