Print…
VWR®, Suportes para tubos de ensaio, PP
Fornecedor: VWR Collection
212-0438EA 14.4 EUR
212-0438 212-0437 212-0436 212-0435 212-0434 212-0433 212-0432 212-0431
VWR®, Suportes para tubos de ensaio, PP
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Suportes moldados, de uma só peça
  • Boa resistência a produtos químicos e ao calor
  • 3 níveis com conteúdos sempre claramente visíveis
  • Zonas amplas para rotulagem nas superfícies laterais