Print…
VWR®, Funis de haste curta, descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
221-0251EA 50.6 EUR
221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Funis de haste curta, descartáveis
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De PP ou PS.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Boa resistência térmica
  • Os funis de PP são autoclaváveis
Adequados para o uso com papel de filtro padrão.