Print…
VWR®, Funis, para pó, com haste curta e larga
Fornecedor: VWR Collection
221-0239EA 21.8 EUR
221-0239 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Funis, para pó, com haste curta e larga
Funis Funis para pó
De PP, translúcido.
  • Parallel stem minimises powder bridging
  • External ribs for better air evacuation
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Autoclavable
Para decantação de materiais em pó. Igualmente adequados para líquidos.