Print…
VWR®, Funis, analíticos
Fornecedor: VWR Collection
221-0243EA 8.1 EUR
221-0243 221-0244 221-0245 221-0246 221-0247 221-0248 221-0249 221-0250 VWRI221-0246S
VWR®, Funis, analíticos
Funis Funis de filtração Funis analíticos
De PP, translúcido.
  • Nervuras interiores com um ângulo de 58° para uma filtração rápida
  • As nervuras exteriores impedem que o ar fique retido por baixo do papel de filtro
  • Excelente resistência química e térmica
Concebidos para o uso com papéis de filtro standard. Ângulo do cone de 60°.