Print…
VWR®, Cadinhos de incineração
Fornecedor: VWR Collection
459-0233EA 43.4 EUR
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Cadinhos de incineração
Barquinhos Barquinhos de Combustão
De porcelana, vidrados, produzidos de acordo com a norma DIN 12904.
  • Podem suportar temperaturas até 1000 °C
  • Estáveis com base não vidrada ampla e plana
  • A porcelana vidrada tem elevada resistência a ácidos e bases