Print…
VWR®, Barquinhos de combustão
Fornecedor: VWR Collection
459-0223EA 83.5 EUR
459-0223 459-0226 459-0224 459-0225
VWR®, Barquinhos de combustão
Barquinhos Barquinhos de Combustão
De porcelana.
  • Os barquinhos vidrados suportam temperaturas até 1000 °C, os não vidrados até 1350 °C
  • Com ilhó para auxiliar a recuperação a partir da mufla
  • A porcelana vidrada tem elevada resistência a ácidos e bases