Print…
VWR®, Pipetas graduadas, dispensação total, classe B
Fornecedor: VWR Collection
612-4122EA 16.8 EUR
612-4122 612-4123 612-4124 612-4125 612-4126 612-4127 612-4128 612-4121
VWR®, Pipetas graduadas, dispensação total, classe B
Pipetas Pipetas Graduadas
Borosilicate 9.1 glass.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in amber stain
  • Cotton plug ending (cotton plugs not included)
DIN 12696
Certificações: DIN 12696