Print…
VWR®, Buretas, torneira lateral
Fornecedor: VWR Collection
612-4144EA 65.2 EUR
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Buretas, torneira lateral
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS.
  • Tira Schellbach, torneira com macho de vidro
  • Graduações em esmalte azul de elevado contraste
  • Certificado de lote incluído
DIN EN ISO 385
Certificações: DIN EN ISO 385