Print…
VWR®, Buretas, torneira direita
Fornecedor: VWR Collection
612-4139EA 57.6 EUR
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Buretas, torneira direita
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS.
  • Tira Schellbach, torneira com macho de vidro
  • Graduações em esmalte azul de elevado contraste
  • Certificado de lote incluído
Certificações: DIN EN ISO 385