Print…
VWR®, Pilões
Fornecedor: VWR Collection
410-0126EA 209 EUR
410-0126 410-0125 410-0124 410-0123 410-0122 410-0121 410-0120 410-0119
VWR®, Pilões
Almofarizes e pilões Pilões
De porcelana.
  • Superfície de moagem não vidradas
  • Pega vidrada
Certificações: Fabricados de acordo com a norma DIN 12906.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable