Print…
VWR®, Almofarizes, sem pilões
Fornecedor: VWR Collection
410-0117EA 401 EUR
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Almofarizes, sem pilões
Almofarizes e pilões Almofarizes
De porcelana, fabricados de acordo com a norma DIN 12906.
  • Com bico
  • Exterior vidrado, superfície de moagem não vidrada
  • Extremamente resistente a ácidos e bases