Print…
Frigoríficos de farmácia, MKv e MKUv em conformidade com a norma DIN 58345
Fornecedor: Liebherr
MKUV1613
471-1053EA 2438 EUR
471-1053
Frigoríficos de farmácia, MKv e MKUv em conformidade com a norma DIN 58345
Frigoríficos
Estes novos frigoríficos de farmácia foram especificamente concebidos para o armazenamento seguro de produtos de farmácia em conformidade com a norma DIN 58345. Proporcionam o máximo espaço de armazenamento numa área ocupada de 60 cm e os modelos sob a bancada possuem uma altura de apenas 820 mm (MKUv), pelo que adaptam à maioria das bancadas.
  • Sistema de controlo eletrónico da temperatura com ajuste de temperatura de 0,1 °C
  • Alarmes audíveis e visuais para abertura da porta e temperatura (ajustável pelo utilizador)
  • Interface RS485 e contacto isento de tensão para controlo central
  • Porta intercambiável de fecho automático com fecho
  • Iluminação interior do teto com interruptor nos modelos com porta de vidro
  • O refrigerante usado é hidrocarboneto: R 600a
O sistema de arrefecimento com ar forçado em conjunto com o sistema de controlador eletrónico garante uma elevada consistência da temperatura e distribuição uniforme da temperatura. O controlador Comfort regista as temperaturas internas mínima e máxima, os últimos três alarmes de temperatura, bem como a hora, data e duração do evento de alarme. O display digital indica a temperatura exata e o estado do funcionamento. Existe um termóstato de segurança secundário para proteger o conteúdo contra as temperaturas inferiores a +2 °C. Além disso, o display do alarme de falha de energia alarme apresenta um sinal sonoro e visual durante, pelo menos, 12 horas imediatamente após a falha de energia (o alarme pode ser desligado imediatamente).
Interior de plástico branco, inteiriço, com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Os artigos não tombam graças às prateleiras em grelha com malha apertada; as prateleiras são amovíveis a 90° da abertura da porta.
Opções: pernas ajustáveis em altura para os modelos MKv 3910 e MKv 3913; kit de empilhamento e conjunto de rodas para os modelos MKUv 1610 e MKUv 1613 A porta de acesso pré-perfurada foi concebida para aceitar um sensor PT100 ou semelhante.
Gama de temperaturas: +3 a +8 °C.