Print…
Disposable bailers
Fornecedor: Sampling Systems
5040A-1000 5040W-1000
SAMP5040A-1000EA 532 EUR
SAMP5040A-1000 SAMP5040W-1000
Disposable bailers
Amostradores Amostradores descartáveis
Disposable bailers designed for sampling from wells or storage silos.
Embalagem: Individually bagged.
Atenção: Not suitable for high density liquids.