Print…
Ciclopentil metil-eter 99,9 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: 50 ppm BHT
84565.290EA 91.4 EUR
84565.290 84565.360
Ciclopentil metil-eter 99,9 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de Fusão: –140 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C (rec. fechado)
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Colouration Max. 10 APHA
Peroxides (as H2O2) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm