Print…
VWR® VAPOUR-Line Eco, Autoclaves de carregamento superior
Fornecedor: VWR Collection
481-0671EA 5000 EUR
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, Autoclaves de carregamento superior
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Easy to use, automatic, flexible, reliable and convenient autoclave for all standard laboratory procedures with special features, such as F₀ calculation and liquid sterilisation with flexible thermoprobe (for 50 L model).
  • Programador fácil de usar, instruções impressas no painel
  • Fácil de instalar, fácil de usar e manter
  • Totalmente automático, com funções especiais BPL
  • Programas personalizáveis
  • Segurança: tampa isolante de ABS com fecho de posição vertical - bloqueio da tampa dependente temperatura
  • Sonda térmica flexível PT100 eco 50 (fixo para eco 25), pode ser posicionada na carga líquida (máx. 50 ml recomendado)
Reservatório de pressão no interior e estrutura exterior de aço inoxidável de grau steel (eco 25 AISI 304 S/S, eco 50 AISI 316L S/S) com acabamento espelhado.
Conform to European PED regulations, CE mark. IQ, OQ, PQ documentation available on request.
Certificações: Em conformidade com diretiva comunitária de Equipamentos Sobre Pressão (PED), com marcação CE. Documentação de qualificação de instrumentos, qualificação da operação, qualificação do desempenho disponível a pedido.
Atenção: Please contact your local Avantor office to clarify the correct model/features that suit your application.