Print…
Faecal containers with screw cap
Fornecedor: LP ITALIANA
109247 109447 109147 109148 109048 109047 109448 109248
LPIT109247EA 273 EUR
LPIT109247 LPIT109447 LPIT109147 LPIT109148 LPIT109048 LPIT109047 LPIT109448 LPIT109248
Faecal containers with screw cap
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta de Amostras de Fezes
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904