Print…
Containers with screw cap
Fornecedor: LP ITALIANA
102048 102548 105047 105048 206047 206048 105148 206348 105548 105248 105147
LPIT102048EA 116 EUR
LPIT102048 LPIT102548 LPIT105047 LPIT105048 LPIT206047 LPIT206048 LPIT105148 LPIT206348 LPIT105548 LPIT105248 LPIT105147
Containers with screw cap
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable