Print…
Câmaras de crescimento de plantas, série KBW
Fornecedor: Binder
BIND9020-0339EA 17003 EUR
BIND9020-0339 BIND9020-0338 BIND9020-0340
Câmaras de crescimento de plantas, série KBW
Câmaras de testes Câmaras de crescimento de plantas
As câmaras de crescimento de plantas da série KBW são unidades de precisão para o cultivo de plantas nas mais modernas condições. Oferecem uma simulação perfeita de uma vasta gama de ambientes de crescimento. As câmaras de crescimento de plantas KBW satisfazem todos os requisitos relativos a condições de iluminação e de temperatura óptimas, o que permite que os processos de cultura possam ser definidos e reproduzidos com exactidão. O design inclui duas/três cassetes de luz de posição variável com cinco lâmpadas luminescentes que simulam a luz do dia, o que fornece uma distribuição homogénea da luz.
Têm uma porta interior de vidro, uma porta de acesso com tampão de silicone de 30 mm de diâmetro, no lado esquerdo. As unidades apresentam um dispositivo de segurança de temperatura ajustável de classe 3.1 com um alarme visual, que guarda as amostras e a incubadora. Controlador de programas por microprocessador com dois programas com 10 secções cada ou, alternativamente, um programa com 20 secções. A regulação da temperatura digital com um décimo de grau de precisão, o temporizador integrado de programação semanal, o indicador de tempo decorrido e a câmara de pré-aquecimento APT.line de controlo electrónico garantem uma exactidão da temperatura e resultados reprodutíveis.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Fornecimento: Fornecida com duas (ou três) prateleiras de aço inoxidável e certificado de teste Binder. Calibrações e validações possíveis. Para obter detalhes, visite www.vwr.com ou contacte o seu representante local de vendas da Avantor.