Print…
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
482250-1G 482250-5G
SIAL482250-1GEA 77.5 EUR
SIAL482250-1G SIAL482250-5G
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₂₈H₄₄N₂
Peso Molecular: 408.67 g/mol
Número MDL : MFCD00800915
Número CAS: 142646-58-0