Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
569593-1G 569593-5G
SIAL569593-1GEA 42.2 EUR
SIAL569593-1G SIAL569593-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Número MDL : MFCD00006441
Número CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2