Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245739-25G 245739-5G
SIAL245739-25GEA 612 EUR
SIAL245739-25G SIAL245739-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Número MDL : MFCD00006441
Número CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2