Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B24936.03 B24936.06 B24936.14
B24936.03EA 51.9 EUR
B24936.03 B24936.06 B24936.14
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1134-35-6 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 128995
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006441
Número CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2