Print…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 52.5 EUR
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006441
Número CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %