Preto de sudão B, high_purity stain_biological
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
190160250
190161000
ACRO190160250EA
66.4
EUR
ACRO190160250
ACRO190161000
Preto de sudão B, high_purity stain_biological
Sudan black B
Fórmula:
C₂₉H₂₄N₆ Peso Molecular: 456.55 g/mol Ponto de Fusão: 120…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006919 Número CAS: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 |
Appearance | Dark brown to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |