Print…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
574074-2G 574074-500MG
SIAL574074-2GEA 387 EUR
SIAL574074-2G SIAL574074-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Fórmula: C₂₇H₃₇ClN₂
Peso Molecular: 425.05 g/mol
Número MDL : MFCD02684545
Número CAS: 250285-32-6