Print…
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
574066-1G 574066-5G
SIAL574066-1GEA 110 EUR
SIAL574066-1G SIAL574066-5G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Fórmula: C₂₁H₂₅ClN₂
Número MDL : MFCD02684541
Número CAS: 141556-45-8