Print…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
43961-50G-F 43961-5G-F
SIAL43961-50G-FEA 486 EUR
SIAL43961-50G-F SIAL43961-5G-F
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂
Número MDL : MFCD07784450
Número CAS: 65039-10-3