Print…
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
H26952.06 H26952.18
H26952.06EA 95.3 EUR
H26952.06 H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98% CAS No.: 65039-10-3 Molecular Formula: C7H11ClN2 Formula Weight: 158.63 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD07784450
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂
Peso Molecular: 158.63 g/mol
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784450
Número CAS: 65039-10-3