Print…
Allyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16012.14 A16012.22 A16012.36
A16012.14EA 47.8 EUR
A16012.14 A16012.22 A16012.36
Allyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Allyltriphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 18480-23-4 Molecular Formula: C21H20ClP Formula Weight: 338.82 Melting Point: 230-232° MDL No.: MFCD00031542
Fórmula: C₂₁H₂₀ClP
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031542
Número CAS: 18480-23-4
EINECS: 242-368-7