Print…
Allyltriphenylphosphonium bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14490.18 A14490.30
A14490.18EA 51.6 EUR
A14490.18 A14490.30
Allyltriphenylphosphonium bromide ≥99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1560-54-9 Molecular Formula: C21H20BrP Formula Weight: 383.27 Melting Point: 222-225° Beilstein Reference: 3579053
Fórmula: C₂₁H₂₀BrP
Peso Molecular: 383.261 g/mol
Ponto de Fusão: 222…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011808
Número CAS: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6