Print…
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103040250 103041000
ACRO103040250EA 25.2 EUR
ACRO103040250 ACRO103041000
Allyltriphenylphosphonium bromide 99%
Allyltriphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₁H₂₀BrP
Peso Molecular: 383.261 g/mol
Ponto de Fusão: 222…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011808
Número CAS: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)