5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25173.03
B25173.06
B25173.03EA
70.4
EUR
B25173.03
B25173.06
5-Iodo-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Purity: 99%
CAS No.: 40738-83-8
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00192228
Fórmula:
C₆H₇IN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192228 Número CAS: 40738-83-8 |